VWR®, Beater Schwingmühle
Lieferant: VWR
VWR®
412-0167EA 5330 EUR
412-0167
VWR®, Beater Schwingmühle
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Kugelmühle für die Zerkleinerung kleiner Probenvolumina, auch zum Schütteln/Mischen von Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten geeignet. Breiter Anwendungsbereich in verschiedenen wissenschaftlichen Umgebungen von Geologie bis Biotechnologie.
  • Bedienfreundlich - Einfache Steuerung von Frequenz und Zeitschaltuhr mittels Regler und Tastatur
  • Wartungsfreundlich - Bürstenloser Gleichstrommotor
  • Große Auswahl an Mahlbechern und Röhrchenhaltern für verschiedene Proben
Zeiteinstellung Mahlvorgang - 5 s bis 60 min
Schwingfrequenz: 3 bis 30 Hz