Sie suchten nach: Temperaturfühler
85  results were found
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hochpräziser Fühler, VWR®, Luft, −50…+400 °C, Ø×L: 3×150 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Hochpräziser Fühler (K), Schnelle Messungen, Konnektivität: SMP, −65…+300 °C, Ø×L: 1×1000 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Temperaturfühler, VWR®, Flüssigkeiten, Luft, Gas und Halbfeststoffe, –40…+250 °C, Ø×L: 15×1219 mm
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Temperaturfühler, VWR®
Artikel-Nr: (620-1666)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Thermometer probe, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-1987)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Thermometerfühler, Traceable®, Flüssigkeiten, Luft, Gas und Halbfeststoffe, −50...+150 °C, Ø×L: — mm
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Artikel-Nr: (620-1754)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Thermometerfühler, VWR®
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (620-2810)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: Optimise performance of thermometer.
UOM: 1 * 1 ST
Artikel-Nr: (462-0553)
Lieferant: VWR Collection
Beschreibung: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
UOM: 1 * 1 ST
Lieferant: Testo
Beschreibung: Temperaturfühler, −50...+150 °C, 125 mm, Ø×L: 4×125 mm
Lieferant: WTW
Beschreibung: Temperaturfühler, TFK CR
Lieferant: Testo
Beschreibung: Nutzen Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit entsprechendem Messgerät) zur zuverlässigen Messung der relativen Feuchte und Temperatur. Der Feuchtigke...
Lieferant: Testo
Beschreibung: Verwenden Sie die Feuchte-/Temperaturfühler (mit einem entsprechenden Messgerät) zur zuverlässigen Messung von relativer Feuchte und Temperatur. Der F...
Lieferant: Testo
Beschreibung: Präzisions-Fühler, T, Immersion, Konnektivität: Thermoelement, −50…+350 °C, Ø×L: 5×112 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom