VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Lieferant: VWR
VWR®
732-0548EA 63.4 EUR
732-0548 732-0547
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Röhrchen PCR-Gefäße
These PCR tubes with caps are made of PP resin and are designed to fit most popular brands of thermal cyclers.
  • Zertifiziert frei von DNase, RNase und humaner DNA
  • Erhältlich mit gewölbten oder flachen Deckeln
Available with domed or flat caps.