VWR® Q Path®, Schrank für Objektträger
Lieferant: VWR
Q Path®
631-1049EA 1680 EUR
631-1049
VWR® Q Path®, Schrank für Objektträger
Objektträgeraufbewahrung
In diesem Metallschrank können Objektträger der Größen 50×50 mm oder 80×57 mm aufbewahrt werden.
Gewicht: 9 kg