Kalibrierbares, tragbares Thermometer, TD 131
620-1933EA 134 EUR
VWRI620-1933
Kalibrierbares, tragbares Thermometer, TD 131
Dieses einsatzbereite Thermometer mit abnehmbarem Fühler bietet eine automatische oder manuelle Wahl des Messbereichs. Es kann für Messungen in Luft, Gas, Flüssigkeiten und Feststoffen verwendet werden (abhängig vom Fühlertyp). Es eignet sich für pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen (Fertigung und Labors), die Lebensmittelindustrie (Milchprodukte, Fisch, Fleisch), das Gesundheitswesen, für Blut, Behörden und für den Umweltbereich.
  • Warnanzeige bei niedrigem Akkuladestand
  • Kalibrierbar: Eingabe von Offset und Anstieg
  • Speicherung von Minimum- und Maximumwerten und „HOLD“-Funktion
Lieferumfang: Wird mit Kalibrierzertifikat und einem Transportkoffer geliefert.