Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Pipette canisters, flat bottom
Lieferant: BELLCO GLASS INC.
Glass pipette canisters constructed of borosilicate glass.
  • With flat bottom
  • All components will withstand repeated dry or steam heat sterilization
  • Bottom silicone pad prevents chipping of pipette tips
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Pipette canister, with stainless steel closure, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1290-38430
Pipette canister, with stainless steel closure, recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-38250
Pipette canister (without closure), H×Ø: 300×38 mm 6 BELC1290-00300
Pipette canister (without closure), recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-00250
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
ZUBEHÖR
Erweitert / Kompakt
Accessories
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Mounting plate, 90×90 mm, for use with 38mm OD glass pipette canisters 6 BELC1288-11111
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping