Handheld thermo-hygrometers, HygroPalm 23-A
Lieferant: Rotronic
620-2235EA 1300 EUR
620-2235 620-2752
Handheld thermo-hygrometers, HygroPalm 23-A
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Der HP23-A kann Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Außerdem berechnet er alle psychrometrischen Parameter (Eigenschaften feuchter Luft) und andere Funktionen. Dieser Datenlogger verfügt über eine einfache Drucktaste und die Sender können über ein Service-Kabel eingestellt werden. Verpackt in einem robusten Gehäuse. Das Set ist für den mobilen Einsatz geeignet.
  • USB-Schnittstelle
  • Integrierte Echtzeituhr
  • Einstellung der Benutzerkalibrierung über die Tastatur mit den entsprechenden Standards
  • Datenerfassung von bis zu 10.000 Werten, inkl. Datum, Uhrzeit, Chargennr.
  • Zwei Fühlerverbindungen für alle HC2-Sonden oder analoge Drittanbieterfühler
B×T×H: 188×72×30 mm
Gewicht: 200 g
Lieferumfang: Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein Zertifikat für die Einstellung ab Werk und eine Batterie enthalten. Die Fühler müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein Zertifikat für die Einstellung ab Werk und eine Batterie enthalten. Die Fühler müssen separat bestellt werden.
* Nur für Wasseraktivitätsmessgeräte wie HygroPalm 23-AW-A und HygroLab C1.