CoolCell® LX und 5 ml LX Zellgefrierbehälter bieten gleichbleibendes, kontrolliertes, hoch reproduzierbares, Alkohol-freies Einfrieren von Zellen bei einer Rate von -1 °C pro Minute bei Verwendung in einem -80° C Gefrierschrank. Durch den Wegfall von Alkohol sind die Einfrierergebnisse hochgradig reproduzierbar. CoolCell® Behälter sind unzerbrechlich, im gefrorenen Zustand leicht zu öffnen und nicht kalt bei Berührung. Zum verbesserten Design gehören eine abgeschrägte Verbindung zwischen Boden und Deckel für ein schnelleres Öffnen nach dem Einfrieren, nummerierte Fläschchenwells zur einfachen Identifizierung der Proben sowie freiliegende Fläschchenoberteile bei offenem Behälter zur schnelleren Entnahme der Fläschchen bei der Platzierung auf Trockeneis oder in Flüssigstickstoff.
- Keine Vorkühlung erforderlich
- Keine Wartezeit zwischen Gefrierzyklen
- Gefrierrate von -1° C/Minute für alle Zellen
- Keine laufenden Kosten oder Wartung
CoolCell® LX fasst je zwölf 1- oder 2-ml-Fläschchen und CoolCell 5 ml LX fasst je zwölf 3,5- bis 5-ml-Fläschchen. Die einzigartigen Materialien und eine solide Konstruktion verhindern Variabilität und gewährleisten eine gleiche oder bessere Zelllebensfähigkeit nach dem Auftauen als Alkohol-basierte Zellgefrierbehälter.