Messkolben, Klasse A
Lieferant: Vitlab
VITL671950EA 45.3 EUR
VITL671950 VITL676950 VITL675950 VITL673950 VITL674950 VITL672950 VITL670950
Messkolben, Klasse A
Kolben Messkolben
PMP, opak mit NS-Stopfen aus PP.
  • Mit individuell auf ‘In’ justierter Ringmarke
  • Mit aufgedruckter Lotnummer und Chargenzertifikat
  • Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze
  • Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
UV-absorbing, highly transparent. For storage of light-sensitive substances.
Zertifizierungen: Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042