Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (12)
  • Lieferant
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Suche in Ergebnissen
Sie suchten nach: "dial-thermometers"
https://at.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Listenansicht Galerieansicht Hybridansicht (NEU)
Sortieren nach:
Artikel-Nr: (620-0920)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer aus Kunststoff verfügt über farbcodierte Doppelskalen auf weißem Hintergrund und einen Reset-Knopf für schnelle, mehrere Messungen....
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Diese Thermometer eignen sich für den Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Verarbeitung und Lagerung von Lebensmitteln und Getränken,...
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   Dieses Thermometer mit analoger Anzeige zeigt die Temperaturen von Gefriergeräten und Kühlschränken oder Verderb an.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (AMARZ640870)
Lieferant:  AMARELL, ARNO
Beschreibung:   Special thermometer used for measuring the temperatures from the swimming pool.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (AMART110410)
Lieferant:  AMARELL, ARNO
Beschreibung:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 ST
Artikel-Nr: (SIMETM0015)
Lieferant:  TQC
Beschreibung:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Dieses robuste Thermometer verfügt über einen Maximalwertzeiger (rot), der durch den Temperaturmesszeiger (schwarz) nach oben geschoben wird und die h...
UOM:  1 * 1 ST
Lieferant:  Bel-Art
Beschreibung:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Regulatory Affairs.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 8  von 11
  1  2  Nächste