Beschriftungsbänder
Lieferant: Semadeni
SEMA4340EA 13.8 EUR
SEMA4340 SEMA4335 SEMA0353 SEMA0352 SEMA4339 SEMA0162
Beschriftungsbänder
Klebebänder
Beschriftungsklebeband für Glas, Kunststoff, Porzellan oder Metall.
  • Reißfest
  • Lässt sich leicht beschriften
  • Haftfestigkeit bei niedriger Temperatur
Länge: 66,0 m
Verschiedene Farben erhältlich.
Bitte beachten Bitte nicht autoklavieren.