Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex profastrong NF33
Lieferant: Uvex
uvex profastrong
112-4563EA 6.4 EUR
112-4563 112-4562 112-4561 112-4560
Chemikalienschutz-Handschuhe, uvex profastrong NF33
Handschuhe
Diese Nitril-Kautschuk-Handschuhe mit Baumwollfutter bieten eine hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Säuren und Lösungsmitteln.
  • Abriebfest
  • Guter Griff, selbst bei nassen Teilen
  • Anatomische Passform
  • Gute Beweglichkeit
Ideal für die Verwendung in der Chemie-, Automobil-, Druck-, und Nahrungsmittelindustrie. Auch für die Arbeit in Laboren geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Typ A (AJKLOT)
Zugelassen für Lebensmittelkontakt