Isolierung genomischer DNA aus forensischen Proben, E.Z.N.A.® und E-Z 96® Kits
Lieferant: Omega Bio-Tek
OMEGM1427-01 OMEGM1427-02 OMEGM1429-02 OMEGM6225-01 OMEGM6225-00 OMEGM6225-02 OMEGM1429-01
Isolierung genomischer DNA aus forensischen Proben, E.Z.N.A.® und E-Z 96® Kits
Kits für die Isolierung von DNA aus forensischen Proben sind in einer Auswahl an verschiedenen Formaten erhältlich. Magnetbeads-basierte Kits können an die meisten Liquid Handling-Roboterplattformen angepasst werden.