E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II
Lieferant: Omega Bio-Tek
D0714-50EA 53.3 EUR
OMEGD0714-50
E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II
Das E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II wurde für die direkte Reinigung von hochmolekularer, genomischer DNA aus verschiedenen Mengen von frischem und gefrorenem Vollblut entwickelt, das mit gängigen Antikoagulantien wie Citrat, EDTA und Heparin behandelt wurde. Buffy-Coat- oder Zellkultur-Proben können ebenfalls mit diesem Kit extrahiert werden. Das Einzelröhrchenverfahren reduziert den Verbrauch von Kunststoffartikeln und die Möglichkeit einer Kreuzkontamination. Eine oder mehrere Proben können in weniger als 60 Minuten verarbeitet werden, und können entsprechend der Menge des Ursprungsmaterial leicht vergrößert oder verkleinert werden. Phenol-/Chloroformextraktionen und zeitaufwändige Schritte wie CsCl-Gradienten-Ultrazentrifugation werden überflüssig. Die mit Hilfe des E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II aufgereinigte DNA eignet sich ideal für empfindliche Folgeanwendungen.
  • Vereinfachte Handhabung minimiert Kreuzkontamination
  • Isopropanol-Fällung - keine Phenol-/Chloroformextraktionen
  • Verschiedenstes Ursprungsmaterial aus 0,1 bis 20 ml Vollblut
  • Hohe Erträge von reiner DNA
  • Aufgereinigte DNA eignet sich ideal für die Verwendung in empfindlichen Folgeanwendungen