E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit
Lieferant: Omega Bio-Tek
D3096-02EA 555 EUR
D3096-02 D3096-01 D3096-00
E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit bietet eine schnelle und einfache Methode zur Isolierung genomischer DNA aus kleinen Probenvolumina und -größen für konsistente PCR- und analytische Testergebnisse. Mit Hilfe der reversiblen Bindungseigenschaften der Kieselgel-basierten Materialien, der Geschwindigkeit der Minizentrifugensäulen und speziell formulierten Puffern ermöglicht das System die Aufreinigung von genomischer DNA bis zu 60 kb. Die Proben werden zuerst unter denaturierenden Bedingungen lysiert und dann auf die HiBind MicroElute® Säule geladen, um die DNA zu binden, während zelluläre Rückstände, Hämoglobin und andere Proteine effektiv abgewaschen werden. Die hochwertige DNA kann mit 10 bis 15 µl sterilem, deionisiertem Wasser oder Elutionspuffer von der MicroElute® Säule eluiert werden.
  • Aufreinigung genomischer DNA aus kleinen Probenvolumina und geringen Mengen von Zellen
  • Aufreinigung hochwertiger, genomischer DNA aus einer Vielzahl von Proben
  • Keine Phenol-/Chloroformextraktionen
  • Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen