4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL594474-5GEA 221 EUR
SIAL594474-5G
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Acetoxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₅H₂₁BO₅
MDL Number: MFCD03789257
CAS-Nummer: 811841-45-9