Methyl-4-ethinylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL724653-1GEA 104 EUR
SIAL724653-1G
Methyl-4-ethinylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-ethinylbenzoat
Formel: C₁₀H₈O₂
Molekulargewicht: 160,17 g/mol
MDL Number: MFCD00168820
CAS-Nummer: 3034-86-4