Ruthenium, schwarz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL326712-1GEA
116
EUR
SIAL326712-1G
Ruthenium, schwarz, Sigma-Aldrich®
Ruthenium
Formel:
Ru Molekulargewicht: 101,07 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS-Nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08452 |