N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB01842.1EA 0 EUR
MAYBBTB01842.1
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
N-[2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl]piperidin
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
MDL Number: MFCD00052908
CAS-Nummer: 1692-79-1