Diethylphthalat-[Ring-D4]
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: Diethyl phthalate-[ring-²H₄]
C16172010
EHERC16172010EA 148 EUR
EHERC16172010
Diethylphthalat-[Ring-D4]
Diethylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₁₂H₁₀D₄O₄
MDL Number: MFCD00144117
CAS-Nummer: 93952-12-6