Diethylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL492221-250MGEA 532 EUR
SIAL492221-250MG
Diethylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Diethylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₁₂H₁₀D₄O₄
MDL Number: MFCD00144117
CAS-Nummer: 93952-12-6