3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC32904DAEA
0
EUR
MAYBCC32904DA
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel:
C₁₀H₈N₂O Molekulargewicht: 172,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD06740321 CAS-Nummer: 852227-92-0 |