3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L17850.06EA
82.7
EUR
L17850.06
L17850.03
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ Molekulargewicht: 179,97 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093661 CAS-Nummer: 121124-97-8 EINECS: 000-000-0 |