3'-Chlor-4'-ethoxy-5'-fluoracetophenon 97%, JRD
Achtung
H32546.03EA 22.8 EUR
H32546.03 H32546.06
3'-Chlor-4'-ethoxy-5'-fluoracetophenon 97%, JRD
3'-Chlor-4'-ethoxy-5'-fluoracetophenon
Formel: C₁₀H₁₀ClFO₂
Molekulargewicht: 216,64 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832347
CAS-Nummer: 1017779-05-3