Isopropylchlorformiat 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL335908-800MLEA 170 EUR
SIAL335908-800ML SIAL335908-100ML
Isopropylchlorformiat 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Isopropylchlorformiat
Formel: C₄H₇ClO₂
MDL Number: MFCD00075068
CAS-Nummer: 108-23-6
EINECS: 203-563-2