N-(4-Chlor-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
|
Achtung
|
H33291.MDEA
41
EUR
H33291.MD
H33291.03
N-(4-Chlor-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
N-(4-Chlor-2-pyridyl)thioharnstoff
Formel:
C₆H₆ClN₃S Molekulargewicht: 187,65 g/mol Schmelzpunkt: 182…187 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22380707 CAS-Nummer: 1824186-34-6 |