Thiodicarb
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17490000EA 85.6 EUR
EHERC17490000
Thiodicarb
Thiodicarb
Formel: C₁₀H₁₈N₄O₄S₃
MDL Number: MFCD00145401
CAS-Nummer: 59669-26-0
EINECS: 261-848-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I