Calciumpyruvat
Lieferant: Molekula
MOLE19918840-100GEA 0 EUR
MOLE19918840-100G
Calciumpyruvat
Calciumpyruvat
Formel: C₆H₆CaO₆
Molekulargewicht: 214,19 g/mol
MDL Number: MFCD00037199
CAS-Nummer: 52009-14-0
EINECS: 257-599-9