N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO158801000EA
168
EUR
ACRO158801000
ACRO158800100
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH) 99+%
N-Boc-glycin (Boc-Gly-OH)
Formel:
C₇H₁₃NO₄ Molekulargewicht: 175,2 g/mol Schmelzpunkt: 87…90 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00002690 CAS-Nummer: 4530-20-5 EINECS: 224-864-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 85 to 90 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |