Ethylacetopyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL232564-25GEA
66.7
EUR
SIAL232564-25G
SIAL232564-5G
Ethylacetopyruvat, Sigma-Aldrich®
Ethylacetopyruvat
Formel:
C₇H₁₀O₄ Molekulargewicht: 158,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00009124 CAS-Nummer: 615-79-2 EINECS: 210-447-5 |