N-Phenylglycinethylester ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
ABCRAB134021.0050EA
0
EUR
ABCRAB134021.0050
B22282.09
B22282.18
N-Phenylglycinethylester ≥99%
N-Phenylglycinethylester
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 179,22 Schmelzpunkt: 55…58 °C |
MDL Number:
MFCD00038315 CAS-Nummer: 2216-92-4 EINECS: 218-702-2 |