N-Phenylglycin
Lieferant: Molekula
MOLEM36752536EA 0 EUR
MOLEM36752536
N-Phenylglycin
N-Phenylglycin
Formel: C₈H₉NO₂
Molekulargewicht: 151,17
MDL Number: MFCD00014009
CAS-Nummer: 103-01-5
EINECS: 203-070-2