N-Methyliminodiessigsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO127010050EA
42.1
EUR
ACRO127010050
ACRO127010250
N-Methyliminodiessigsäure 99%
N-Methyliminodiessigsäure
Formel:
C₅H₉NO₄ Molekulargewicht: 147,13 g/mol Schmelzpunkt: 218…221 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004284 CAS-Nummer: 4408-64-4 EINECS: 224-557-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
GC | ≥96.0 % |