N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL54345-5GEA 41 EUR
SIAL54345-5G
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure
Formel: C₆H₁₁NO₅
MDL Number: MFCD00004293
CAS-Nummer: 93-62-9
EINECS: 202-263-9