N-Phenyliminodiessigsäure 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L08437.14EA 284 EUR
L08437.14 L08437.06
N-Phenyliminodiessigsäure 97%
N-Phenyliminodiessigsäure
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Molekulargewicht: 209,20 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 140 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043570
CAS-Nummer: 1137-73-1