1-Methyl-1-phenyl-2-thioharnstoff ≥97%
Gefahr
B20824.88EA 41.7 EUR
B20824.88 B20824.09
1-Methyl-1-phenyl-2-thioharnstoff ≥97%
1-Methyl-1-phenyl-2-thioharnstoff
Formel: C₈H₁₀N₂S
Molekulargewicht: 166,24 g/mol
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00086629
CAS-Nummer: 4104-75-0
EINECS: 223-877-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III