1-Methyl-1-phenyl-2-thioharnstoff
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBTL00838.50EA
0
EUR
MAYBTL00838.50
MAYBTL00838.10
1-Methyl-1-phenyl-2-thioharnstoff
1-Methyl-1-phenyl-2-thioharnstoff
Formel:
C₈H₁₀N₂S |
MDL Number:
MFCD00086629 CAS-Nummer: 4104-75-0 EINECS: 223-877-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |