3,6,9-Trioxa-1,11-undecandiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL40421-500MG-FEA
797
EUR
SIAL40421-500MG-F
SIAL40421-100MG-F
3,6,9-Trioxa-1,11-undecandiamin, Sigma-Aldrich®
3,6,9-Trioxa-1,11-undecandiamin
Formel:
C₈H₂₀N₂O₃ Molekulargewicht: 192,2560 g/mol |
MDL Number:
MFCD00628164 CAS-Nummer: 929-75-9 EINECS: 213-206-2 |