4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL369519-500GEA
104
EUR
SIAL369519-500G
SIAL369519-100G
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin, Sigma-Aldrich®
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecandiamin
Formel:
C₁₀H₂₄N₂O₃ Molekulargewicht: 220,3092 g/mol |
MDL Number:
MFCD00059850 CAS-Nummer: 4246-51-9 EINECS: 224-207-2 |