5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL433853-5GEA 255 EUR
SIAL433853-5G
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
Molekulargewicht: 220,65 g/mol
MDL Number: MFCD00100755
CAS-Nummer: 947-95-5