4-(3,5-Di-tert-butyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSEW06682.250EA
0
EUR
MAYBSEW06682.250
MAYBSEW06682.1
4-(3,5-Di-tert-butyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
4-(3,5-Di-tert-butyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
Formel:
C₁₈H₂₄N₂O Molekulargewicht: 284,4 g/mol |
MDL Number:
MFCD02090222 CAS-Nummer: 849066-54-2 |