Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Diclofenac-Natrium
Lieferant: Cayman Chemical
CAYM70680-25 CAYM70680-100 CAYM70680-50 CAYM70680-5
Diclofenac-Natrium
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Molekulargewicht: 318,1 g/mol
MDL Number: MFCD00082251
CAS-Nummer: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
BESTELLEN
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge