Diclofenac-Natrium
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12537500EA 78.2 EUR
EHERC12537500
Diclofenac-Natrium
Diclofenac-Natrium
Formel: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
Molekulargewicht: 318,1 g/mol
MDL Number: MFCD00082251
CAS-Nummer: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III