4-Fluorphenylchlorformiat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Fluorophenyl carbonochloridate
308320050 308320010
ACRO308320050EA 111 EUR
ACRO308320050 ACRO308320010
4-Fluorphenylchlorformiat 98%
4-Fluorphenylchlorformiat
Formel: C₇H₄ClFO₂
Molekulargewicht: 174,5569 g/mol
Flammpunkt: 76 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013257
CAS-Nummer: 38377-38-7
UN-Nummer: 3277
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4923 to 1.4943 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %