[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]nickel(II)chlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
H26895.06EA
368
EUR
H26895.06
H26895.03
H26895.14
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]nickel(II)chlorid ≥99%
[1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocen]nickel(II)chlorid
Formel:
C₃₄H₂₈Cl₂FeNiP₂ Molekulargewicht: 683,98 g/mol Schmelzpunkt: 285 °C |
MDL Number:
MFCD00270284 CAS-Nummer: 67292-34-6 |