Zinn(II)phthalocyanin
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
39607.02EA 81.9 EUR
39607.02
Zinn(II)phthalocyanin
Tin(II) phthalocyanine
Formel: C₃₂H₁₆N₈Sn
Molekulargewicht: 631,233 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058867
CAS-Nummer: 15304-57-1
UN-Nummer: 3146
ADR: 6.1,III