Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II) ≥95%
Lieferant: Thermo Scientific
39553.04EA
45.9
EUR
39553.04
39553.09
39553.18
Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II) ≥95%
Zink(II)phthalocyanin (Sulfat-Ionophor II)
Formel:
C₃₂H₁₆N₈Zn Molekulargewicht: 577,91 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041955 CAS-Nummer: 14320-04-8 EINECS: 238-262-5 |