Anilin-[Ring-13C6] (99% ¹³C )
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCILCLM-714-0.1EA
448
EUR
CAMBCLM714-0.1
CAMBCLM-714-0.25
PROOCILCLM-714-0.1
XXXXCLM-714-0
Anilin-[Ring-13C6] (99% ¹³C )
Anilin-[Ring-13C6]
Formel:
C₆H₇N |
MDL Number:
MFCD00143617 CAS-Nummer: 100849-37-4 UN-Nummer: 1547 ADR: 6.1,II |