Carbamazepin
Lieferant: Molekula
MOLEM18994181EA 0 EUR
MOLEM18994181
Carbamazepin
Carbamazepin
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Molekulargewicht: 236,27 g/mol
MDL Number: MFCD00005073
CAS-Nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7