Natriumacetat-[18O2] (95% ¹⁸O), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487805-1GEA 1550 EUR
SIAL487805-1G
Natriumacetat-[18O2] (95% ¹⁸O), Sigma-Aldrich®
Natriumacetat-[18O2]
Formel: H₃CCOONa
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145293
CAS-Nummer: 66012-98-4